2-Chlor-6-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
005390-25G 005390-100G
FLUO005390-25GEA 57.9 EUR
FLUO005390-25G FLUO005390-100G
2-Chlor-6-fluorbenzonitril
2-Chlor-6-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Molecular Weight: 155,56 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001780
CAS-Nummer: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III