2-Chlor-4-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
004432-25G
004432-100G
FLUO004432-25GEA
57.9
EUR
FLUO004432-25G
FLUO004432-100G
2-Chlor-4-fluorbenzonitril
2-Chlor-4-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN Molecular Weight: 155,56 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 63…65 °C |
MDL:
MFCD00042523 CAS-Nummer: 60702-69-4 EINECS: 262-384-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |