2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
BTB15031.1 BTB15031.10
MAYBBTB15031.1EA 0 EUR
MAYBBTB15031.1 MAYBBTB15031.10
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäure
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Molecular Weight: 209 g/mol
Siedepunkt: 298
Schmelzpunkt: 141…144 °C
MDL: MFCD00075281
CAS-Nummer: 86522-89-6