2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
004710-5G
004710-1G
FLUO004710-5GEA
198
EUR
FLUO004710-5G
FLUO004710-1G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäure
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO₂ Molecular Weight: 209 g/mol Siedepunkt: 298 Schmelzpunkt: 141…144 °C |
MDL:
MFCD00075281 CAS-Nummer: 86522-89-6 |