2-Chlor-4-fluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14953.06 A14953.14 A14953.22
A14953.06EA 25.7 EUR
A14953.06 A14953.14 A14953.22
2-Chlor-4-fluorbenzoesäure ≥98%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2252-51-9 Molecular Formula: C7H4ClFO2 Formula Weight: 174.56 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1946215
Formel: C₇H₄ClFO₂
Schmelzpunkt: 183…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010615
CAS-Nummer: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0