2-Chlor-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF930.
004428-25G
004428-100G
CHMPCFF930.EA
0
EUR
CHMPCFF930.
FLUO004428-25G
FLUO004428-100G
2-Chlor-4-fluorbenzoesäure
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molecular Weight: 174.56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010615 CAS-Nummer: 2252-51-9 EINECS: 218-845-0 |