2-Chlor-6-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF932. 001993-25G 001993-100G 001993-250G
CHMPCFF932.EA 0 EUR
CHMPCFF932. FLUO001993-25G FLUO001993-100G FLUO001993-250G
2-Chlor-6-fluorbenzoesäure
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molecular Weight: 174.56 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002417
CAS-Nummer: 434-75-3
EINECS: 207-105-2