3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF933.
002149.5G
002149-25G
002149-100G
CHMPCFF933.EA
0
EUR
CHMPCFF933.
FLUO002149.5G
FLUO002149-25G
FLUO002149-100G
3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molecular Weight: 174.56 g/mol Siedepunkt: 273 Schmelzpunkt: 136 |
MDL:
MFCD00042477 CAS-Nummer: 403-16-7 |