2-Chlor-4-fluoranilin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB05781.1 BTB05781.50
MAYBBTB05781.1EA 0 EUR
MAYBBTB05781.1 MAYBBTB05781.50
2-Chlor-4-fluoranilin
2-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145.56 g/mol
Siedepunkt: 192
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042530
CAS-Nummer: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III