2-Chlor-6-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
004416-5G 004416-25G 004416-100G
FLUO004416-5GEA 0 EUR
FLUO004416-5G FLUO004416-25G FLUO004416-100G
2-Chlor-6-fluoranilin
2-Chlor-6-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,349 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040309
CAS-Nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III