3-Chlor-4-fluoranilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
CFA, Chlorfluoranilin
211530250
211531000
ACRO211530250EA
26.5
EUR
ACRO211530250
ACRO211531000
3-Chlor-4-fluoranilin 98%
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145.56 g/mol Siedepunkt: 230 Schmelzpunkt: 42…47 °C Flammpunkt: 149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007767 CAS-Nummer: 367-21-5 EINECS: 206-682-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |