3-Chlor-4-fluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: CFA, Chlorfluoranilin
A11858.14 A11858.22 A11858.36
A11858.14EA 26.2 EUR
A11858.14 A11858.22 A11858.36
3-Chlor-4-fluoranilin ≥98%
3-Chlor-4-fluoranilin
Purity: 98+% CAS No.: 367-21-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 149°(300°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 227-230° Beilstein Reference: 1562786 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007767
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
Siedepunkt: 227…230 °C
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Dichte: 1,420
Flammpunkt: 149 °C (300 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III