3-Chlor-4-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: CFA, Chlorfluoranilin
001682-100G 001682-500G
FLUO001682-100GEA 64.7 EUR
FLUO001682-100G FLUO001682-500G
3-Chlor-4-fluoranilin
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145.56 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III