4-Chlor-3-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF919.
009745-1G
009745-25G
009745-5G
CHMPCFF919.EA
0
EUR
CHMPCFF919.
FLUO009745-1G
FLUO009745-25G
FLUO009745-5G
4-Chlor-3-fluoranilin
4-Chlor-3-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN |
MDL:
MFCD01090987 CAS-Nummer: 367-22-6 EINECS: 206-683-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |