3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Chlor-4-fluornitrobenzol
FL13801.POR
013801
013801-1G
013801-5G
CHMPFL13801.POREA
0
EUR
CHMPFL13801.POR
FLUO013801
FLUO013801-1G
FLUO013801-5G
3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Molecular Weight: 175.55 g/mol |
MDL:
MFCD03412200 CAS-Nummer: 2106-50-5 EINECS: 218-286-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |