1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
004456-5G
004456-25G
FLUO004456-5GEA
0
EUR
FLUO004456-5G
FLUO004456-25G
1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol
1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Molecular Weight: 175,55 g/mol Siedepunkt: 238,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 37…40 °C |
MDL:
MFCD00084853 CAS-Nummer: 345-17-5 EINECS: 206-456-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |