2,6-Dichlor-4-fluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A16193.06
A16193.22
A16193.06EA
35.8
EUR
A16193.06
A16193.22
2,6-Dichlor-4-fluorphenol ≥98%
2,6-Dichlor-4-fluorphenol
Purity: 98%
CAS No.: 392-71-2
Molecular Formula: C6H3Cl2FO
Formula Weight: 180.99
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 142°/100mm
Beilstein Reference: 2046856
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010675
Formel:
C₆H₃Cl₂FO Molecular Weight: 180,99 g/mol Siedepunkt: 142 °C (100 mmHg) Schmelzpunkt: 47…51 °C Flammpunkt: 103 °C (217 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010675 CAS-Nummer: 392-71-2 UN: 3261 ADR: 8,III |