2,6-Dichlor-4-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004716-5G 004716-25G
FLUO004716-5GEA 0 EUR
FLUO004716-5G FLUO004716-25G
2,6-Dichlor-4-fluorphenol
2,6-Dichlor-4-fluorphenol
Formel: C₆H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 180,99 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 50 °C
MDL: MFCD00010675
CAS-Nummer: 392-71-2
UN: 3261
ADR: 8,III