3-Chlor-4-fluorphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A14382.06
A14382.14
A14382.06EA
26.9
EUR
A14382.06
A14382.14
3-Chlor-4-fluorphenol ≥97%
3-Chlor-4-fluorphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2613-23-2
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 103-104°/11mm
Beilstein Reference: 3236443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002257
Formel:
C₆H₄ClFO Molecular Weight: 146,55 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 38…43 °C Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002257 CAS-Nummer: 2613-23-2 EINECS: 220-042-5 UN: 3261 ADR: 8,III |