3-Chlor-4-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
004458-100G 004458-25G
FLUO004458-100GEA 225 EUR
FLUO004458-100G FLUO004458-25G
3-Chlor-4-fluorphenol
3-Chlor-4-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146.55 g/mol
Siedepunkt: 225
Schmelzpunkt: 42…44 °C
MDL: MFCD00002257
CAS-Nummer: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8 III