2-Chlor-4-fluorphenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001427-100G 001427-500G 001427-25G
FLUO001427-100GEA 176 EUR
FLUO001427-100G FLUO001427-500G FLUO001427-25G
2-Chlor-4-fluorphenol
2-Chlor-4-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146,55 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 1,345 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002168
CAS-Nummer: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR