1,2-Dichlor-3-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001165-25G 001165-100G
FLUO001165-25GEA 98.1 EUR
FLUO001165-25G FLUO001165-100G
1,2-Dichlor-3-iodbenzol
1,2-Dichlor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272,9 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00001034
CAS-Nummer: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0