1,2-Dichlor-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dichloroiodobenzene
A13440.09
A13440.18
A13440.09EA
34.9
EUR
A13440.09
A13440.18
1,2-Dichlor-4-iodbenzol ≥98%
1,2-Dichlor-4-iodbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 20555-91-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Refractive Index: 1.6480
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 116-118°/12mm
Beilstein Reference: 2245136
MDL No.: MFCD00019014
Formel:
C₆H₃Cl₂I Molecular Weight: 272.9 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 29…31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019014 CAS-Nummer: 20555-91-3 EINECS: 243-874-0 |