1,3-Dichlor-4-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichloriodbenzol, 2,4-Dichlor-1-iodbenzol
TL00185.1 TL00185.10 TL00185EE
MAYBTL00185.1EA 0 EUR
MAYBTL00185.1 MAYBTL00185.10 MAYBTL00185EE
1,3-Dichlor-4-iodbenzol
1,3-Dichlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272,9 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001035
CAS-Nummer: 29898-32-6
EINECS: 249-938-4