1-Chlor-4-iodbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13459.14 A13459.22 A13459.36
A13459.14EA 40.4 EUR
A13459.14 A13459.22 A13459.36
1-Chlor-4-iodbenzol ≥99%
1-Chlor-4-iodbenzol
Purity: 99% CAS No.: 637-87-6 Molecular Formula: C6H4ClI Formula Weight: 238.46 Flash Point: 108°(226°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 226-227° Beilstein Reference: 1634414 MDL No.: MFCD00001053
Formel: C₆H₄ClI
Molecular Weight: 238,45 g/mol
Siedepunkt: 226…227 °C
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Dichte: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001053
CAS-Nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5