2-Chlor-1-iod-4-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-4-iodonitrobenzene
A19340.03
A19340.06
A19340.14
A19340.03EA
26.8
EUR
A19340.03
A19340.06
A19340.14
2-Chlor-1-iod-4-nitrobenzol ≥98%
2-Chlor-1-iod-4-nitrobenzol
Purity: 98%
CAS No.: 41252-96-4
Molecular Formula: C6H3ClINO2
Formula Weight: 283.45
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 2502411
Formel:
C₆H₃ClINO₂ Molecular Weight: 283,45 g/mol Schmelzpunkt: 97…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024589 CAS-Nummer: 41252-96-4 EINECS: 255-278-8 |