2,3,5,6-Tetrachloranilin
Lieferant: CHEMPUR
BTB01374.250 BTB01374.1
CHMPBTB01374.250EA 0 EUR
CHMPBTB01374.250 MAYBBTB01374.1
2,3,5,6-Tetrachloranilin
2,3,5,6-Tetrachloranilin
Formel: C₆H₃Cl₄N
Molecular Weight: 230,91 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007659
CAS-Nummer: 3481-20-7
EINECS: 222-461-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II