2,3-Dichloranilin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A11524.22 A11524.36
A11524.22EA 71.1 EUR
A11524.22 A11524.36
2,3-Dichloranilin ≥99%
2,3-Dichloranilin
Purity: 99% CAS No.: 608-27-5 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 115°(239°F) Refractive Index: 1.6060 Melting Point: 20-24° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 472027 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007657
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 250…252 °C
Schmelzpunkt: 20…24 °C
Dichte: 1,37
Flammpunkt: 115 °C (239 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007657
CAS-Nummer: 608-27-5
EINECS: 210-157-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II