2,4,5-Trichloranilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21113.18 B21113.30
B21113.18EA 20.1 EUR
B21113.18 B21113.30
2,4,5-Trichloranilin ≥97%
2,4,5-Trichloranilin
Purity: 97% CAS No.: 636-30-6 Molecular Formula: C6H4Cl3N Formula Weight: 196.46 Flash Point: 175°(347°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 879091 UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00007662
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molecular Weight: 196,46 g/mol
Siedepunkt: 269…270 °C
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Flammpunkt: 175 °C (347 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007662
CAS-Nummer: 636-30-6
EINECS: 211-254-9
UN: 2018
ADR: 6.1,II