2,4,6-Trichloranilin

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

SB01076.1 SB01076.10 SB01076.50
MAYBSB01076.1EA 0 EUR
MAYBSB01076.1 MAYBSB01076.10 MAYBSB01076.50
2,4,6-Trichloranilin
2,4,6-Trichloranilin
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molecular Weight: 196,46 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007663
CAS-Nummer: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 2018
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR