2,4-Dichloranilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 222 EUR
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dichloranilin 98%
2,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007661
CAS-Nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %