2,4-Dichloranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
022088-1KG 022088-250G
FLUO022088-1KGEA 0 EUR
FLUO022088-1KG FLUO022088-250G
2,4-Dichloranilin
2,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007661
CAS-Nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II