2,5-Dichloranilin ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

A11151.0E A11151.30 A11151.36
A11151.0EEA 247 EUR
A11151.0E A11151.30 A11151.36
2,5-Dichloranilin ≥99%
2,5-Dichloranilin

Purity: 99% CAS No.: 95-82-9 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 139°(282°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 250-251° Beilstein Reference: 1447438 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007667

Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 250…251 °C
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Dichte: 1,54
Flammpunkt: 139 °C (282 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007667
CAS-Nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR