2,6-Dichloranilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
113101000 113105000 113100250
ACRO113101000EA 46.1 EUR
ACRO113101000 ACRO113105000 ACRO113100250
2,6-Dichloranilin 98%
2,6-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…39 °C
Dichte: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007675
CAS-Nummer: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes