2,6-Dichloranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12320.14 A12320.22 A12320.36
A12320.14EA 26.1 EUR
A12320.14 A12320.22 A12320.36
2,6-Dichloranilin ≥98%
2,6-Dichloranilin
Purity: 98% CAS No.: 608-31-1 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 118°(244°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 97°/5mm Beilstein Reference: 775084 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007675
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 1.28
Flammpunkt: 118 °C (244 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007675
CAS-Nummer: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1 II