2,6-Dichloranilin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

SB00584.250 SB00584.1
CHMPSB00584.250EA 0 EUR
CHMPSB00584.250 MAYBSB00584.1
2,6-Dichloranilin
2,6-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007675
CAS-Nummer: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR