2,6-Dichloranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
005424-100G
005424-500G
005424-2.5KG
FLUO005424-100GEA
36.9
EUR
FLUO005424-100G
FLUO005424-500G
FLUO005424-2.5KG
2,6-Dichloranilin
2,6-Dichloranilin
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molecular Weight: 162.02 g/mol Siedepunkt: 220 Schmelzpunkt: 35…38 °C Dichte: 1.526 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007675 CAS-Nummer: 608-31-1 EINECS: 210-160-5 UN: 3442 ADR: 6.1 II |