3,5-Dichloranilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
113121000 113125000
ACRO113121000EA 47.9 EUR
ACRO113121000 ACRO113125000
3,5-Dichloranilin 98%
3,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (741 mmHg)
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1,58 g/cm³
Flammpunkt: 133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007774
CAS-Nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystals (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
Fluorescence max 565 nm (in Methanol)
Optimum lasing 588 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 106000 l/(mol.cm) (at Lambda max)