3,5-Dichloranilin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB00590.1 SB00590.10 SB00590.50
MAYBSB00590.1EA 0 EUR
MAYBSB00590.1 MAYBSB00590.10 MAYBSB00590.50
3,5-Dichloranilin
3,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007774
CAS-Nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II