4-Chloranilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
108590010 108590050 108591000 108595000
ACRO108590010EA 92.7 EUR
ACRO108590010 ACRO108590050 ACRO108591000 ACRO108595000
4-Chloranilin 98%
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Flammpunkt: >188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007835
CAS-Nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown to purple Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %