4-Chloranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
A12879.30EA 31.7 EUR
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
4-Chloranilin ≥98%
4-Chloranilin
Purity: 98% CAS No.: 106-47-8 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 67-72° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 471359 Merck Reference: 14,2118 UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00007835
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 232 °C
Schmelzpunkt: 67…72 °C
Dichte: 1,430
Flammpunkt: 120 °C (248 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007835
CAS-Nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2118