2,5-Dichlor-4-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
BTB07535.1
BTB07535.10
BTB07535.50
MAYBBTB07535.1EA
0
EUR
MAYBBTB07535.1
MAYBBTB07535.10
MAYBBTB07535.50
2,5-Dichlor-4-nitroanilin
2,5-Dichlor-4-nitroanilin
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 207.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025157 CAS-Nummer: 6627-34-5 EINECS: 229-591-5 UN: 2237 ADR: 6.1 III |