Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dicloran, Botran
B24283.14 B24283.22 B24283.36
B24283.14EA 22.2 EUR
B24283.14 B24283.22 B24283.36
Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin) 95%
Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin)
Purity: 95% CAS No.: 99-30-9 Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2 Formula Weight: 207.02 Odour: Recognizable Melting Point: 185-192° Boiling Point: 130°/2mm Beilstein Reference: 1459581 MDL No.: MFCD00007677
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 185…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007677
CAS-Nummer: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
UN: 2237
ADR: 6.1,III