3-Chlor-2-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
011628-5G 011628-25G
FLUO011628-5GEA 63.9 EUR
FLUO011628-5G FLUO011628-25G
3-Chlor-2-nitroanilin
3-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172.57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317803
CAS-Nummer: 59483-54-4
EINECS: 261-782-9
UN: 2237
ADR: 6.1 III