1,4-Dichlor-2-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11896.0E A11896.22 A11896.36
A11896.0EEA 195 EUR
A11896.0E A11896.22 A11896.36
1,4-Dichlor-2-nitrobenzol ≥98%
1,4-Dichlor-2-nitrobenzol
Purity: 98% CAS No.: 89-61-2 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Flash Point: 125°(257°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 266-269° Beilstein Reference: 778109 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007074
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Siedepunkt: 266…269 °C
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1,6
Flammpunkt: 125 °C (257 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007074
CAS-Nummer: 89-61-2
EINECS: 201-923-3
UN: 3077
ADR: 9,III