1-Chlor-2-nitrobenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlornitrobenzol, 1-Nitro-2-chlorbenzol
A15403.0B A15403.0I A15403.30
A15403.0BEA 61.2 EUR
A15403.0B A15403.0I A15403.30
1-Chlor-2-nitrobenzol ≥99%
1-Chlor-2-nitrobenzol
Purity: 99% CAS No.: 88-73-3 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Flash Point: 126°(258°F) Melting Point: 31-34° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 509273 Merck Reference: 14,2151 UN No.: 1578 MDL No.: MFCD00007061
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 245…246 °C
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1,348
Flammpunkt: 126 °C (258 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007061
CAS-Nummer: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151