1-Chlor-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlornitrobenzol
109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 87.1 EUR
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-Chlor-4-nitrobenzol 99%
1-Chlor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81…84 °C
Dichte: 1,298 g/cm³
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007285
CAS-Nummer: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)