Tecnazen

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Tecnazene, 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene

BTB15018.1 BTB15018.250
MAYBBTB15018.1EA 0 EUR
MAYBBTB15018.1 CHMPBTB15018.250
Tecnazen
Tecnazen
Formel: C₆HCl₄NO₂
Molecular Weight: 260.89 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 99
Dichte: 1.744 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007066
CAS-Nummer: 117-18-0
EINECS: 204-178-2
UN: 3077
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR