2-Chlor-5-nitroanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
003636-25G 003636-100G
FLUO003636-25GEA 104 EUR
FLUO003636-25G FLUO003636-100G
2-Chlor-5-nitroanisol
2-Chlor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187.58 g/mol
MDL: MFCD00079739
CAS-Nummer: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9