2-Chlor-4-nitrophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-hydroxy-5-nitrobenzene
B21561.09 B21561.18 B21561.30
B21561.09EA 33.3 EUR
B21561.09 B21561.18 B21561.30
2-Chlor-4-nitrophenol ≥97%
2-Chlor-4-nitrophenol
Purity: 97% CAS No.: 619-08-9 Molecular Formula: C6H4ClNO3 Formula Weight: 173.56 Odour: Characteristic Melting Point: 108-112° Beilstein Reference: 2046372 MDL No.: MFCD00043910
Formel: C₆H₄ClNO₃
Molecular Weight: 173,56 g/mol
Schmelzpunkt: 108…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043910
CAS-Nummer: 619-08-9
EINECS: 210-578-8